Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1710,00 zł 1453,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H13N5 · CH3SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1453,50 zł
Cena katalogowa1710,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
mp
180-183 °C (lit.)
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2n(cnc12)C3CCCC3
InChI
1S/C10H13N5.CH4O3S/c11-9-8-10(13-5-12-9)15(6-14-8)7-3-1-2-4-7;1-5(2,3)4/h5-7H,1-4H2,(H2,11,12,13);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
AJMDRSJHCYQPQI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A stable, cell-permeable, non-competitive adenylyl cyclase inhibitor that targets the P-site domain.
A stable, cell-permeable, non-competitive adenylyl cyclase inhibitor that targets the P-site domain. IC50 = 100 μM in detergent-dispersed rat brain preparation.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 5 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: 10 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?