Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 459,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H35N3O3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
522.08
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
459,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(C1=C2C=CC=CC2=CC3=CC=CC=C31)N(CC4)CCC4N5C[C@H](C(N6CCOCC6)=O)CCC5.[H]Cl
InChI
1S/C30H35N3O3.ClH/c34-29(32-16-18-36-19-17-32)24-8-5-13-33(21-24)25-11-14-31(15-12-25)30(35)28-26-9-3-1-6-22(26)20-23-7-2-4-10-27(23)28;/h1-4,6-7,9-10,20,24-25H,5,8,11-19,21H2;1H/t24-;/m1./s1
InChI key
DUBNXJIOBFRASV-GJFSDDNBSA-N
Application
CP-640186 hydrochloride has been used as an allosteric acetyl-CoA carboxylase (ACC) inhibitor (ACCi) for pharmacological inhibition of lipogenesis to determine if fatty acid synthesis is essential for brown adipose tissue (BAT) whitening. It has also been used as an inhibitor of mammalian acetyl-CoA carboxylase (mACC1/2) to study its effect on meropenem potency against the persisters from multiple pathogens, including B. thailandensis, P. aeruginosa, S.Typhimurium, and attenuated Y. pestis.
Biochem/physiol Actions
CP-640186 is a potent and orally active acetyl-CoA carboxylase 1/2 (ACC-alpha/beta, ACC1/2) inhibitor (IC50 ~50 nM) that targets the carboxyltransferase (CT) domain at the ACC dimer interface (via tight interactions with the putative biotin-binding site) in a reversible manner, uncompetitive with respect to ATP, and non-competitive with respect to bicarbonate, acetyl-CoA, and citrate. CP-610431 inhibits fatty acid (FA) synthesis, triglyceride (TG) synthesis, TG and apoB secretion (IC50 = 1.6, 1.8, 3.0, and 5.7 μM, respectively), but not cholesterol synthesis or apoC3 secretion in HepG2 cells (ACC1), as well as stimulates FA oxidation in C2C12 cells (ACC2) and in rat epitrochlearis muscle strips (EC50 = 57 nM and 1.3 μM, respectively). Oral administration is shown to inhibit FA synthesis in rats, CD1 mice, and ob/ob mice (ED50 = 13, 11, and 4 mg/kg, respectively) and stimulate rat whole body FA oxidation (ED50 ∼30 mg/kg) in vivo.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?