Przejdź do
C3666
Carbonic Anhydrase Isozyme II from bovine erythrocytes
Isoelectric focusing marker, pI 5.4
Synonim(y):
Carbonate Dehydratase, Carbonate Hydrolyase, Carbonic Anhydrase II
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-576-6
MDL number:
Numer WE:
5270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
powder
packaging
vial of ~1 mg protein
pI 
5.4
solubility
deionized water: soluble, clear to slightly hazy, colorless (Dissolve vial contents in 0.25mL of deionised water.)
storage temp.
−20°C
Preparation Note
Dissolve in 0.25mL of deionized water. The solution is colorless, clear to slightly hazy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C3640C2522C2273
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
solubility
deionized water: soluble, clear to slightly hazy, colorless (Dissolve vial contents in 0.25mL of deionised water.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
packaging
vial of ~1 mg protein
packaging
-
packaging
-
packaging
vial of 5 mg
pI 
5.4
pI 
~5.4
pI 
~5.9
pI 
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
J Gao et al.
Biophysical journal, 76(6), 3253-3260 (1999-06-04)
This paper describes the use of electrospray ionization-Fourier transform ion cyclotron mass spectrometry (ESI-FTICR-MS) to study the relative stabilities of noncovalent complexes of carbonic anhydrase II (CAII, EC 4.2.1.1) and benzenesulfonamide inhibitors in the gas phase. Sustained off-resonance irradiation collision-induced
Ryuta Saito et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 60(Pt 4), 792-795 (2004-03-25)
Carbonic anhydrase (CA) is a zinc-containing enzyme that catalyzes the reversible hydration of CO2 to HCO3-. In eukaryotes, the enzyme plays a role in various physiological functions, including interconversion between CO2 and HCO3- in intermediary metabolism, facilitated diffusion of CO2
Romualdo Talento et al.
Ultrastructural pathology, 37(1), 70-76 (2013-02-07)
Despite progress in the classification of renal cell carcinomas (RCC), a subset of these carcinomas remains unclassified (RCC-U). Patients with RCC-U usually present at a late stage and have a poor prognosis. Several studies have attempted to extract new classifications
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C3666-1VL04061833486207