Kluczowe dokumenty
C2522
Carbonic Anhydrase Isozyme II from bovine erythrocytes
lyophilized powder, ≥3,000 W-A units/mg protein
Synonim(y):
Carbonate Dehydratase, Carbonate Hydrolyase, Carbonic Anhydrase II
Wybierz wielkość
704,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
704,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
bovine erythrocytes
Poziom jakości
Formularz
lyophilized powder
aktywność właściwa
≥3,000 W-A units/mg protein
masa cząsteczkowa
30 kDa
pI
~5.9
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Inhibitor
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Enzymatic Assay of Carbonic Anhydrase for Wilbur-Anderson Units (EC 4.2.1.1)