Przejdź do
C3637
Z-L-Lys-ONp hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N2-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine 4-nitrophenyl ester hydrochloride (1:1) 
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
624,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2390,00 zł
1792,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H23N3O6 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
437.87
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
EC Number:
218-546-5
MDL number:
624,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Z-L-Lys-ONp hydrochloride,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
powder
color
white to off-white
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].NCCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H23N3O6.ClH/c21-13-5-4-8-18(22-20(25)28-14-15-6-2-1-3-7-15)19(24)29-17-11-9-16(10-12-17)23(26)27;/h1-3,6-7,9-12,18H,4-5,8,13-14,21H2,(H,22,25);1H/t18-;/m0./s1
InChI key
JFZLPXVXTZKFDV-FERBBOLQSA-N
Application
Z-L-Lys-ONp hydrochloride has been used as a substrate for trypsin to monitor hydrolysis reaction using mass spectroscopy studies.[1]
Biochem/physiol Actions
N-α-carbobenzoxy-L-lysine-p-nitrophenyl ester (Z-L-Lys-ONp) is a para-nitrophenol ester of N-CBZ-L-lysine. Z-L-Lys-ONp and other N-CBZ-amino acid p-nitrophenol esters are chromogenic substrates used for the differentiation and characterization of proteases and endopeptidases.[2][3] It acts as a substrate for bromelain.[4]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9689096629C3647
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97.5% (HPLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
white
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Susana R Morcelle et al.
Fitoterapia, 75(5), 480-493 (2004-07-21)
As part of a screening of latex endopeptidases from plants growing in Argentina, the presence of proteolytic activity in the latex of Funastrum clausum stems is reported. The proteases present in the crude extract showed the main characteristics of the
Paul V Attwood et al.
Analytical biochemistry, 334(2), 382-389 (2004-10-21)
Mass spectrometry offers a potential means of measuring virtually all enzyme-catalyzed reactions by simultaneously measuring the concentrations of substrates, products, and intermediates where there are differences in mass between them. To perform these measurements the reaction mixture must be aged
P Ascenzi et al.
European journal of biochemistry, 267(4), 1239-1246 (2000-02-15)
Kinetics for the hydrolysis of the chromogenic active-site titrant N alpha-(N,N-dimethylcarbamoyl)-alpha-azaornithine p-nitrophenyl ester (Dmc-azaOrn-ONp) catalysed by bovine beta-trypsin, bovine alpha-thrombin, bovine Factor Xa, human alpha-thrombin, human Factor Xa, human Lys77-plasmin, human urinary kallikrein, Mr 33 000 and Mr 54 000
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C3637-100MG04061832415918
C3637-1G04061833486092