Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 564,00 zł 423,00 zł |
Informacje o tej pozycji
423,00 zł
Cena katalogowa564,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
≥97.5% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +14.5±0.5°, c = 2% in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C15H22N2O4.ClH/c1-20-14(18)13(16)9-5-6-10-17-15(19)21-11-12-7-3-2-4-8-12;/h2-4,7-8,13H,5-6,9-11,16H2,1H3,(H,17,19);1H/t13-;/m0./s1
InChI key
QPNJISLOYQGQTI-ZOWNYOTGSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.5% (HPLC) | description ≥98.0% (TLC) | description ≥99.0% (NT) | description - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥97.5% (HPLC) | assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥99.0% (NT) | assay ≥98% (TLC) |
| optical activity [α]20/D +14.5±0.5°, c = 2% in H2O | optical activity - | optical activity [α]20/D +15.5±1°, c = 1% in 1 M HCl | optical activity - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) - |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?