Przejdź do
C3130
Cortisone 21-acetate
synthetic (organic), ≥99%, corticosteroid, powder
Synonim(y):
17α,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,11,20-trione 21-acetate, 21-Acetoxy-4-pregnen-17α-ol-3,11,20-trione, 4-Pregnene-17α,21-diol-3,11,20-trione 21-acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
333,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H30O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
200-006-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2067543
Assay:
≥99%
Form:
powder
Quality level:
333,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cortisone 21-acetate, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
sterility
non-sterile
assay
≥99%
form
powder
mp
237-240 °C (lit.)
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])C(=O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H30O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-17,20,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
InChI key
ITRJWOMZKQRYTA-RFZYENFJSA-N
Gene Information
General description
Cortisone 21-acetate is a prodrug, which has glucocorticoid and mineralocorticoid properties. It is used as a therapeutic option for glucocorticoid replacement.
Application
Cortisone 21-acetate has been used to study its effects in metastasis and phagocytic activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C2755P8650H4126
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99%
assay
≥95%
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Replacement therapy in Addison?s disease
Lovaas K and Husebye ES
Expert Opinion on Pharmacotherapy (2003)
Ana Gil-Bona et al.
Journal of proteomics, 127(Pt B), 340-351 (2015-06-19)
The ability to switch from yeast to hyphal growth is essential for virulence in Candida albicans. The cell surface is the initial point of contact between the fungus and the host. In this work, a free-gel proteomic strategy based on
Immunological mechanisms in metastatic spread and the antimetastatic effects of C. parvum
Jones PD and Castro JE
British Journal of Cancer, 35(5), 519-519 (1977)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C3130-10G04061832867021
C3130-5G04061832867045
C3130-25G04061832867038
C3130-1G04061833485330