Merck
H4126
Sigma-Aldrich
Hydrocortisone 21-acetate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
11β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione 21-acetate, 17-α-Hydroxycorticosterone acetate, 17-Hydroxycorticosterone 21-acetate, 21-Acetoxy-4-pregnene-11β,17α-diol-3,20-dione, 4-Pregnene-11β,17α,21-triol-3,20-dione 21-acetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H32O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.50
Beilstein:
2066841
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
sterylność
non-sterile
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
metody
permeability assay: suitable
mp
223 °C (dec.) (lit.)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H32O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-18,20,26,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Klucz InChI
ALEXXDVDDISNDU-JZYPGELDSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
21-octan hydrokortyzonu jest steroidem kory nadnerczy. Hydrokortyzon działa jako lek immunosupresyjny i może hamować ogólnoustrojowe reakcje zapalne. Jest stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i niewydolności nadnerczy. Działa również jako środek przeciwalergiczny.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Differential anti-inflammatory effects of immunosuppressive drugs: cyclosporin, rapamycin and FK-506 on inducible nitric oxide synthase, nitric oxide, cyclooxygenase-2 and PGE2 production
Attur MG, et al.
Inflammation Research, 49(1), 20-26 (2000)
Holger P Behrsing et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 131(2), 470-479 (2012-11-13)
The anticancer drug (2-[4-amino-3-methylphenyl]-5-fluorobenzothiazole lysylamide dihydrochloride) (NSC 710305, Phortress) is a metabolically activated prodrug that causes DNA adduct formation and subsequent toxicity. Preclinically, it was found that hepatic, bone marrow, and pulmonary toxicity presented challenges to developing this drug. An
Principles of Orthomolecularism, 20-26 (2004)
The Dictionary of Drugs: Chemical Data: Chemical Data, Structures and Bibliographies, 20-26 (2014)
Adrenal insufficiency in patients with cirrhosis and septic shock: effect of treatment with hydrocortisone on survival
Fernandez J, et al.
Hepatology, 44(5), 1288-1295 (2006)