Przejdź do
C2755
Cortisone
synthetic, ≥95%, powder
Synonim(y):
17α,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,11,20-trione, 17α-Hydroxy-11-dehydrocorticosterone, 4-Pregnene-17α,21-diol-3,11,20-trione, Kendall’s Compound E, Reichstein’s Substance Fa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
235,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
310,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
963,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H28O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
200-162-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1356062
Assay:
≥95%
Form:
powder
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cortisone, ≥95%
biological source
synthetic
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥95%
form
powder
technique(s)
inhibition assay: suitable
mp
223-228 °C (dec.) (lit.)
solubility
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-15,18,22,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
MFYSYFVPBJMHGN-ZPOLXVRWSA-N
Gene Information
human ... SERPINA6(866)
Application
Cortisone has been used:
  • to validate a 1β-HSD1 (11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1) inhibitor[1]
  • to study the sensitivity of erythropoietic and granulopoietic progenitor cells to cortisone[2]
  • in the determination of rates of cortisol oxidation by 11βHSD[3]
Biochem/physiol Actions
Cortisone (11 dehydro 17 hydroxycortico-sterone) is an anti-inflammatory glucocorticoid that delays wound healing after surgeries. It postpones the healing process by affecting the appearance of inflammatory cells, ground substance, fibroblasts, collagen, regenerating capillaries, and epithelial migration.[4] Glucocorticoids have anti-inflammatory, anti-allergic and immunosuppressive properties and are extensively used in treatment and therapy.[5]
Cortisone is a glucocorticoid; a corticosterone analog that has approximately twice the anti-inflammatory potency as corticosterone but much lower Na2+ retention potency.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C2505C3130P6254
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95%
assay
≥92%
assay
≥99%
assay
≥98%
technique(s)
inhibition assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform/ethanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cortisone
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What kind of impurities this product consists? According assays it is ≥95% cortisone. What compounds are included in remaining 5%?
    1 answer
    1. The impurities that may be present in this product have not been identified. These impurites may include water and salts reminaining following the purification process.