Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3220,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H48O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.67
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
3220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95%
form
powder
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20-,21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
QYIXCDOBOSTCEI-KKFSNPNRSA-N
Application
5β-Cholestan-3α-ol was used as internal standard for analysis of sterols in plasma by GC[1] and HPLC.
Biochem/physiol Actions
5β-Cholestan-3α-ol is a sterol produced endogenously from cholesterol and has been isolated from feces of human and rats. It is derived from cholesterol by the action of intestinal microorganisms.[2]
Preparation Note
5β-Cholestan-3α-ol yields clear, colorless to faint yellow solution in chloroform at 50 mg/ml.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% | assay ≥95% | assay ≥95% | assay ≥98% |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?