Przejdź do
H6891
7β-Hydroxycholesterol
≥95%
Synonim(y):
5-Cholestene-3β,7β-diol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
900,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H46O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
functional group
hydroxyl
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=C[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h16-18,20-25,28-29H,6-15H2,1-5H3
InChI key
OYXZMSRRJOYLLO-UHFFFAOYSA-N
Application
7β-hydroxycholesterol was used to study oxysterol-induced apoptosis in human endothelial cells.[1]
Biochem/physiol Actions
7β-Hydroxycholesterol is an oxysterol, the enzymatic or non-enzymatic product of cholesterol oxidation.[2] Oxysterols are cytotoxic and induce death in monocytes, smooth muscle cells and endothelial cells. The mechanism of apoptosis induced by oxysterols may involve caspases or DNA fragmentation.[3] Increased levels of 7β-Hydroxycholesterol correlates with increased risk of cardiovascular diseases including atherosclerosis.[4]
Preparation Note
7β-Hydroxycholesterol yields clear, colorless to faint yellow solution in ethanol, with or without heating.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H9384H5884H1015
assay
≥95%
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
-
functional group
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7β-Hydroxycholesterol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
H6891-1MG04061833802427
H6891-5MG04061833802533
H6891-10MG04061833076538