Przejdź do
D6128
5α-Cholestan-3β-ol
≥95%
Synonim(y):
β-Cholestanol, 3β-Hydroxy-5α-cholestane, Dihydrocholesterol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
501,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H48O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.67
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-315-8
Beilstein/REAXYS Number:
2418594
MDL number:
501,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
QYIXCDOBOSTCEI-QCYZZNICSA-N
Gene Information
human ... POLA1(5422), TOP2A(7153)
rat ... Polb(29240)
Application
5α-Cholestan-3β-ol was used as a standard in lipid analysis using HPLC.[1][2]
Biochem/physiol Actions
5α-Cholestan-3β-ol is derived from cholesterol by the action of intestinal microorganisms.[3] It is known to induce the formation of gall stones in rabbits in the presence of sodium ions.[4]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H6891C2394C2648
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥90%
assay
≥98%
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5α-Cholestan-3β-ol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)