Przejdź do
C2671
Corticotropin Releasing Factor bovine
≥90% (HPLC), Synthetic
Synonim(y):
CRF, CRH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C206H340N60O63S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
4697.33
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
2890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... CRH(280755)
Biochem/physiol Actions
CRF is a hypothalamic peptide that releases ACTH and endorphin from the anterior pituitary. It is also a neurotransmitter in the central nervous system, and is involved in autonomic and endocrine responses to stress.
Releases ACTH and endorphin from the anterior pituitary; central nervous system neurotransmitter.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C2917C3167C3042
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Gene Information
cow ... CRH(280755)
Gene Information
human ... CRH(1392)
mouse ... CRH(12918)
rat ... CRH(81648)
Gene Information
-
Gene Information
human ... CRH(1392)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
Q95MI6
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P06850
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C2671-1MG04061826152539