Przejdź do
C2917
Corticotropin Releasing Factor Antagonist
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
α-Helical CRF (9-41), α-Helical corticotropin releasing factor fragment (9-41)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C166H274N46O53S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3826.36
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CRH(1392)
mouse ... CRH(12918)
rat ... CRH(81648)
Biochem/physiol Actions
Exhibits 10-fold higher affinity for rat CRF receptors over human CRF receptors.
The corticotropin releasing factor (CRF) antagonist α-helical CRF [9-41] exhibits 10-fold higher affinity for rat CRF receptors over human CRF receptors. It has been used to elucidate the role of CRF in various physiological systems. In colonic epithelium, it abolishes CRF-induced changes in ion secretion, and significantly inhibits CRF-stimulated conductance. It antagonizes the CRF-induced proinflammatory degranulation of perivascular mast cells that are activated in response to acute psychological stress and CRF secretion.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C3042C3167A4933
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CRH(1392)
mouse ... CRH(12918)
rat ... CRH(81648)
Gene Information
human ... CRH(1392)
Gene Information
-
Gene Information
human ... CRH(1392)
mouse ... CRH(12918)
rat ... CRH(81648)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)