Przejdź do
C-26235
Pożywka do wzrostu komórek nabłonka nerkowego 2
Basal Medium, phenol red-free, 500 ml
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
960,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous solution
packaging
pkg of 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Pożywka podstawowa dla komórek nabłonka nerkowego 2, niezawierająca czerwieni fenolowej (suplementy sprzedawane oddzielnie)
Application
Renal Epithelial Cell Growth Medium 2 to zoptymalizowana pożywka o niskiej zawartości surowicy (5% V/V), która dodatkowo zawiera epinefrynę. Połączenie niskiej zawartości surowicy i wybranych czynników wzrostu zapewnia pomyślny wzrost in vitro, dzięki czemu Renal Epithelial Cell Growth Medium 2 jest pierwszym wyborem dla komórek nabłonka nerkowego PromoCell. Podłoże Renal Epithelial Cell Growth Medium 2 jest zoptymalizowane pod kątem pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowane w przypadku świńskich i mysich komórek nabłonka nerek. Zalecane dla: Ludzkich komórek nabłonka nerek (HREpC) Ludzkich komórek nabłonka korowego nerek (HRCEpC)
Preparation Note
Bezpośrednio po dostarczeniu przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywana pożywka jest stabilna do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Renal Epithelial Cell Media are subjected to comprehensive quality control tests using primary human renal epithelial cells. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested renal epithelial cells. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixGrowth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPackSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vialSupplementPack: Contains all media supplements as individual vials
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C-39606C-26030C-26130
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 1 vial
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 500 ml
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
PromoCell offers optimized primary human renal epithelial cells and growth medium with protocols for handling and cultivation.