Przejdź do
C-39606
Pożywka do wzrostu komórek nabłonka nerkowego 2
SupplementMix containing all media supplements pre-mixed in one vial, 1 Mix for 500 ml
Synonim(y):
Zalecane z C-26230
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
796,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
796,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
W połączeniu z C-26230 otrzymuje się kompletną pożywkę.
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous solution
packaging
pkg of 1 vial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Renal Epithelial Cell Growth Medium 2 SupplementMix (pożywka podstawowa sprzedawana oddzielnie)
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z pożywką podstawową: C-26230
Application
Renal Epithelial Cell Growth Medium 2 to zoptymalizowana pożywka o niskiej zawartości surowicy (5% V/V), która dodatkowo zawiera epinefrynę. Połączenie niskiej zawartości surowicy i wybranych czynników wzrostu zapewnia pomyślny wzrost in vitro, dzięki czemu Renal Epithelial Cell Growth Medium 2 jest pierwszym wyborem dla komórek nabłonka nerkowego PromoCell. Podłoże Renal Epithelial Cell Growth Medium 2 jest zoptymalizowane pod kątem pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowane w przypadku świńskich i mysich komórek nabłonka nerek. Zalecane dla: Ludzkich komórek nabłonka nerek (HREpC) Ludzkich komórek nabłonka korowego nerek (HRCEpC)
Packaging
Część systemu hodowli komórkowej oferowanego w różnych formatach:Pożywka hodowlana (gotowa do użycia): Zawiera pożywkę podstawową i suplementMixZestaw pożywki hodowlanej: Zawiera pożywkę podstawową i zestaw suplementówSupplementMix: Zawiera wszystkie suplementy pożywki wstępnie zmieszane w jednej fiolceSupplementPack: Zawiera wszystkie suplementy pożywki w pojedynczych fiolkach
Preparation Note
Końcowe stężenia suplementów po dodaniu do pożywki podstawowej: Płodowa surowica cielęca: 0,05 ml / ml Epidermalny czynnik wzrostu (rekombinowany ludzki): 10 ng / ml Insulina (rekombinowana ludzka): 5 µg / ml Hydrokortyzon: 36 ng / ml Epinefryna: 0,5 µg / ml Trijodo-L-tyronina: 4 pg / ml Transferyna (rekombinowany ludzki): 5 µg / ml
Przechowywać SupplementMix w temperaturze -20°C w ciemności natychmiast po dostarczeniu. Jeśli jest przechowywany prawidłowo, jest stabilny do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Renal Epithelial Cell Media are subjected to comprehensive quality control tests using primary human renal epithelial cells. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested renal epithelial cells. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C-39605C-26235C-26230
form
aqueous solution
form
liquid
form
aqueous solution
form
aqueous solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
packaging
pkg of 1 vial
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 500 ml
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)