Przejdź do
C-23265
Pożywka do wzrostu komórek mięśni szkieletowych
Basal Medium, phenol red-free, 500 ml
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous solution
packaging
pkg of 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Pożywka podstawowa dla komórek mięśni szkieletowych, bez czerwieni fenolowej (suplementy sprzedawane oddzielnie)
Application
Skeletal Muscle Cell Growth Medium to pożywka o niskiej zawartości surowicy (5% V/V) opracowana do hodowli ludzkich komórek mięśni szkieletowych. Pożywka została zoptymalizowana pod kątem pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do hodowli komórek mięśni szkieletowych myszy, szczurów, psów i królików. Zalecana dla: ludzkich komórek mięśni szkieletowych (SkMC)
Preparation Note
Bezpośrednio po dostarczeniu przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywana pożywka jest stabilna do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Skeletal Muscle Cell Growth Medium are subjected to comprehensive quality control tests using human primary SkMC. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested SkMC. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixGrowth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPackSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vialSupplementPack: Contains all media supplements as individual vials
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C-23260C-39360C-39365
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
liquid
form
aqueous solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 vial
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Pierwotne ludzkie komórki mięśni szkieletowych i pożywki zoptymalizowane pod kątem hodowli in vitro i różnicowania pierwotnych ludzkich komórek mięśni szkieletowych. Protokoły obsługi, pasażowania komórek, pożywki i stosowania produktu.
Primary human skeletal muscle cells and culture medium optimized for the in vitro cultivation and differentiation of primary human skeletal muscle cells. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.