Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
W celu uzyskania kompletnej pożywki wzrostowej należy połączyć z C-39365. Jako pożywkę do różnicowania komórek należy użyć C-39366
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
aqueous solution
packaging
pkg of 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Pożywka podstawowa dla komórek mięśni szkieletowych (suplementy sprzedawane oddzielnie)
Aby utworzyć kompletną pożywkę do wzrostu komórek mięśni szkieletowych, należy ją połączyć z suplementami pożywki: C-39365 lub C-39360. Aby utworzyć kompletną pożywkę do różnicowania mięśni szkieletowych, należy ją połączyć z dodatkami do pożywki: C-39366
Aby utworzyć kompletną pożywkę do wzrostu komórek mięśni szkieletowych, należy ją połączyć z suplementami pożywki: C-39365 lub C-39360. Aby utworzyć kompletną pożywkę do różnicowania mięśni szkieletowych, należy ją połączyć z dodatkami do pożywki: C-39366
Application
Skeletal Muscle Cell Growth Medium to pożywka o niskiej zawartości surowicy (5% V/V) opracowana do hodowli ludzkich komórek mięśni szkieletowych. Pożywka została zoptymalizowana pod kątem pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do hodowli komórek mięśni szkieletowych myszy, szczurów, psów i królików. Zalecana dla: ludzkich komórek mięśni szkieletowych (SkMC)
Packaging
Część systemu hodowli komórkowej oferowanego w różnych formatach:Pożywka hodowlana (gotowa do użycia): Zawiera pożywkę podstawową i suplementMixZestaw pożywki hodowlanej: Zawiera pożywkę podstawową i zestaw suplementówSupplementMix: Zawiera wszystkie suplementy pożywki wstępnie zmieszane w jednej fiolceSupplementPack: Zawiera wszystkie suplementy pożywki w pojedynczych fiolkach
Preparation Note
Bezpośrednio po dostarczeniu przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywana pożywka jest stabilna do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Skeletal Muscle Cell Growth Medium are subjected to comprehensive quality control tests using human primary SkMC. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested SkMC. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form aqueous solution | form aqueous solution | form liquid | form aqueous solution |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| packaging pkg of 500 ml | packaging pkg of 500 ml | packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 vial |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pożywka do wzrostu komórek mięśni szkieletowych
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?