Przejdź do
C-39360
Pożywka do wzrostu komórek mięśni szkieletowych
SupplementPack containing all media supplements as individual vials, 1 Pack for 500 ml
Synonim(y):
Zalecane z C-23260
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
W połączeniu z C-23260 otrzymuje się kompletną pożywkę.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
packaging
pkg of 1 kit
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Pożywka do wzrostu komórek mięśni szkieletowych SupplementPack (pożywka podstawowa sprzedawana oddzielnie)
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z pożywką podstawową: C-23260
Application
Skeletal Muscle Cell Growth Medium to pożywka o niskiej zawartości surowicy (5% V/V) opracowana do hodowli ludzkich komórek mięśni szkieletowych. Pożywka została zoptymalizowana pod kątem pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do hodowli komórek mięśni szkieletowych myszy, szczurów, psów i królików. Zalecana dla: ludzkich komórek mięśni szkieletowych (SkMC)
Preparation Note
Końcowe stężenia suplementów po dodaniu do pożywki podstawowej: Fetal Calf Serum: 0,05 ml / ml Fetuina (bydlęca): 50 µg / ml Epidermalny czynnik wzrostu (rekombinowany ludzki): 10 ng / ml Podstawowy czynnik wzrostu fibroblastów (rekombinowany ludzki): 1 ng / ml Insulina (rekombinowany ludzki): 10 µg / ml Deksametazon: 0,4 µg / ml
Opakowanie SupplementPack należy przechowywać w temperaturze -20°C w ciemności natychmiast po dostarczeniu. Jeśli jest przechowywany prawidłowo, jest stabilny do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Skeletal Muscle Cell Growth Medium are subjected to comprehensive quality control tests using human primary SkMC. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested SkMC. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixGrowth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPackSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vialSupplementPack: Contains all media supplements as individual vials
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C-39365C-23265C-23260
form
liquid
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 vial
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 500 ml
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)