Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
970,00 zł
form
aqueous solution
packaging
pkg of 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form aqueous solution | form aqueous solution | form liquid | form aqueous solution |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| packaging pkg of 500 ml | packaging pkg of 500 ml | packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 vial |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pożywka do wzrostu fibroblastów 3
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Pierwotne ludzkie fibroblasty i pożywka wzrostowa do hodowli in vitro młodych i dorosłych fibroblastów. Protokoły obsługi, pasażowania komórek, pożywki i stosowania produktu.
Primary human fibroblasts and growth medium for the in vitro cultivation of juvenile and adult fibroblasts. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.