Przejdź do
C-39350
Pożywka do wzrostu fibroblastów 3
SupplementPack containing all media supplements as individual vials, 1 Pack for 500 ml
Synonim(y):
Zalecane z C-23230
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
665,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
665,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
W połączeniu z C-23230 otrzymuje się kompletną pożywkę.
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
packaging
pkg of 1 kit
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Fibroblast Growth Medium 3 SupplementPack (pożywka podstawowa sprzedawana oddzielnie)
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z pożywką podstawową: C-23230
Application
PromoCell Fibroblast Growth Medium 3 został opracowany do hodowli in vitro dorosłych ludzkich fibroblastów sercowych (HCF). Pożywka jest zoptymalizowana pod kątem pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do fibroblastów serca świń. Zalecane dla: Ludzkie fibroblasty serca (HCF)
Preparation Note
Końcowe stężenia suplementów po dodaniu do pożywki podstawowej: Płodowa surowica cielęca: 0,1 ml / ml Podstawowy czynnik wzrostu fibroblastów (rekombinowany ludzki): 1 ng / ml Insulina: 5 µg / ml
Opakowanie SupplementPack należy przechowywać w temperaturze -20°C w ciemności natychmiast po dostarczeniu. Jeśli jest przechowywany prawidłowo, jest stabilny do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C. Uwaga: Opakowanie SupplementPack jest dostarczane w stanie rozmrożonym i może być zamrożone po dostarczeniu bez utraty aktywności.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Fibroblast Growth Medium 3 are subjected to comprehensive quality control tests using primary Human Cardiac Fibroblasts. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested fibroblasts. Approved inhouse lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixGrowth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPackSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vialSupplementPack: Contains all media supplements as individual vials
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C39345C23235C23230
description
SupplementPack containing all media supplements as individual vials, 1 Pack for 500 ml
description
SupplementMix containing all media supplements pre-mixed in one vial, 1 Mix for 500 ml
description
Basal Medium, phenol red-free, 500 ml
description
Basal Medium, 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 vial
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 500 ml
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)