Wybierz wielkość
890,00 zł
890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
form
aqueous solution
packaging
pkg of 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form aqueous solution | form aqueous solution | form liquid | form aqueous solution |
| packaging pkg of 500 ml | packaging pkg of 500 ml | packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 vial |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
General description
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z suplementami: C-39345 lub C-39350
Application
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Related product
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Pierwotne ludzkie fibroblasty i pożywka wzrostowa do hodowli in vitro młodych i dorosłych fibroblastów. Protokoły obsługi, pasażowania komórek, pożywki i stosowania produktu.
Primary human fibroblasts and growth medium for the in vitro cultivation of juvenile and adult fibroblasts. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.