Przejdź do
C160
CGP-42112A
synthetic, ≥95%, Angiotensin II receptor antagonist, solid
Synonim(y):
Nα-Nicotinoyl-Tyr-(Nα-Cbz-Arg)-Lys-His-Pro-Ile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
1020,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H69N13O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1052.18
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8184948
Assay:
≥95%
Form:
solid
1020,00 zł
Cena katalogowa1200,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
CGP-42112A, ≥95%, synthetic, solid
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95%
form
solid
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](Cc2c[nH]cn2)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)OCc3ccccc3)NC(=O)[C@H](Cc4ccc(O)cc4)NC(=O)c5cccnc5)C(O)=O
InChI
1S/C52H69N13O11/c1-3-32(2)43(50(73)74)64-48(71)42-17-11-25-65(42)49(72)41(27-36-29-56-31-59-36)62-46(69)39(60-47(70)40(26-33-18-20-37(66)21-19-33)61-44(67)35-14-9-22-55-28-35)15-7-8-23-57-45(68)38(16-10-24-58-51(53)54)63-52(75)76-30-34-12-5-4-6-13-34/h4-6,9,12-14,18-22,28-29,31-32,38-43,66H,3,7-8,10-11,15-17,23-27,30H2,1-2H3,(H,56,59)(H,57,68)(H,60,70)(H,61,67)(H,62,69)(H,63,75)(H,64,71)(H,73,74)(H4,53,54,58)/t32-,38-,39-,40-,41-,42-,43-/m0/s1
InChI key
UXGNARZDONUMMK-LRMQDCNJSA-N
Gene Information
human ... AGTR2(186)
rat ... AGTR2(11609)
Application
CGP-42112A has been used:
  • in the isolation of RNA from fibroblast-like synoviocytes from rheumatoid arthritis patients (RA-FLS)
  • to study its effects on the ERK2 phosphorylation in the cardiomyoblast cell line
  • as a stimulator of angiotensin II type 2 (AT2) receptor to study its effects on human regional hemodynamic responses mediated by AT2 receptors
Biochem/physiol Actions
CGP-42112A is a potent angiotensin II type 2 receptor (AT2R) agonist.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S3672492042SML2988
assay
≥95%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
-
color
white
color
white to off-white
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C160-1MG04061826152515
C160-5MG04061833467770