Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 344,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C105H188N42O30 · xC2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2518.88 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
344,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócBiochem/physiol Actions
NMDAR-PSD-95 interaction blocking peptide with neuroprotective efficacy in vitro and in vivo.
Tat-NR2B9c (NA-1) is a 20-mer peptide composed of a membrane-permeant HIV-1 Tat protein transduction domain sequence (a.a. 47-57) N-terminal to the NMDA receptor (NMDAR) GluN2B carboxyl tail sequence KLSSIESDV that blocks intracellular NMDAR-PSD-95 interaction-induced neurotoxic signaling without affecting NMDAR-mediated synaptic activity or calcium influx. NA-1 protects cultured cortical neurons from NMDA excitotoxicity (50 nM; 20/40/100 μM NMDA) and reduces focal ischemic brain damage in rats in vivo (3 μmol/kg iv. bolus 1 hr post MCAO onset).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form film or powder | form powder | form lyophilized powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?