Merck
S3672
[Sar9, Met(O2)11]-Substance P
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Phe-Sar-Leu-Met[O2]-NH2
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C64H100N18O15S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1393.66
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)CN(C)C(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C3CCCN3C(=O)C(CCCCN)NC(=O)C4CCCN4C(=O)C(N)CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CCS(C)(=O)=O)C(N)=O
InChI
1S/C64H100N18O15S/c1-38(2)34-46(57(89)74-42(54(69)86)28-33-98(4,96)97)73-53(85)37-80(3)62(94)48(36-40-18-9-6-10-19-40)79-58(90)47(35-39-16-7-5-8-17-39)78-56(88)43(24-26-51(67)83)75-55(87)44(25-27-52(68)84)76-59(91)50-23-15-32-82(50)63(95)45(21-11-12-29-65)77-60(92)49-22-14-31-81(49)61(93)41(66)20-13-30-72-64(70)71/h5-10,16-19,38,41-50H,11-15,20-37,65-66H2,1-4H3,(H2,67,83)(H2,68,84)(H2,69,86)(H,73,85)(H,74,89)(H,75,87)(H,76,91)(H,77,92)(H,78,88)(H,79,90)(H4,70,71,72)
InChI key
OUPXSLGGCPUZJJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TACR1(6869)
mouse ... TACR1(21336)
rat ... TACR1(24807)
Biochem/physiol Actions
Highly selective NK-1 receptor agonist.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)