Przejdź do
C1480
Z-Phe-Ala fluoromethyl ketone
≥90% (TLC), powder
Synonim(y):
Z-FA-FMK
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
3 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C21H23N2O4F
Masa cząsteczkowa:
386.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Assay:
≥90% (TLC)
Form:
powder
Quality level:
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥90% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO or DMF: 20 mM
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)CF
InChI
1S/C21H23FN2O4/c1-15(19(25)13-22)23-20(26)18(12-16-8-4-2-5-9-16)24-21(27)28-14-17-10-6-3-7-11-17/h2-11,15,18H,12-14H2,1H3,(H,23,26)(H,24,27)/t15-,18-/m0/s1
InChI key
ASXVEBPEZMSPHB-YJBOKZPZSA-N
Application
Z-Phe-Ala fluoromethyl ketone (Z-FA-FMK) has been used as a:
  • cathepsin inhibitor to study its effects on dendritic cells
  • papain-like cysteine protease inhibitor to study its effects on cadmium-induced mitochondrial apoptosis
  • cysteine protease inhibitor to study its effects on the interaction of toll-like receptor 9 (TLR9) with granulin in RAW macrophages
Biochem/physiol Actions
Z-Phe-Ala fluoromethyl ketone (Z-FA-FMK) is an inhibitor of cysteine proteases, such as cathepsin B and L. It can also inhibit recombinant effector caspases 2, -3, -6, and -7 and not initiator caspases 8 and -10. Z-FA-FMK plays a role in blocking nuclear factor κ-light-chain-enhancer of activated B cells (NF-κB) transactivation. It exhibits therapeutic effects against rheumatoid arthritis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C2105C1230B2682
assay
≥90% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO or DMF: 20 mM
solubility
-
solubility
methanol: 10 mg/mL, DMSO: 20 mM, clear, colorless to light yellow
solubility
DMF: soluble
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The cathepsin B inhibitor, z-FA-FMK, inhibits human T cell proliferation in vitro and modulates host response to pneumococcal infection in vivo
Lawrence C P, et al.
Journal of Immunology, 177(6), 3827-3836 (2006)
Sortase-mediated modification of $\alpha$DEC205 affords optimization of antigen presentation and immunization against a set of viral epitopes
Swee L K, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(4), 1428-1433 (2013)
Transcription factor E3 protects against cadmium-induced apoptosis by maintaining the lysosomal-mitochondrial axis but not autophagic flux in Neuro-2a cells
Pi H, et al.
Toxicology Letters, 295(4), 335-350 (2018)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C1480-3MG04061833269497