Przejdź do
C1230
Z-Ile-Glu(O-ME)-Thr-Asp(O-Me) fluoromethyl ketone
≥90% (TLC), powder
Synonim(y):
Z-IETD-FMK
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H43FN4O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
654.68
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Assay:
≥90% (TLC)
Form:
powder
2200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
powder
solubility
methanol: 10 mg/mL, DMSO: 20 mM, clear, colorless to light yellow
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)CF
InChI
1S/C28H39FN4O11/c1-4-15(2)23(33-28(43)44-14-17-8-6-5-7-9-17)26(41)30-18(10-11-21(36)37)25(40)32-24(16(3)34)27(42)31-19(12-22(38)39)20(35)13-29/h5-9,15-16,18-19,23-24,34H,4,10-14H2,1-3H3,(H,30,41)(H,31,42)(H,32,40)(H,33,43)(H,36,37)(H,38,39)/t15-,16+,18-,19-,23-,24-/m0/s1
InChI key
CTXDBLYOEUERAT-VUVYEONESA-N
Application
Z-Ile-Glu(O-ME)-Thr-Asp(O-Me) fluoromethyl ketone (Z-IETD-FMK) has been used as a caspase-8 inhibitor:
  • to study the activity of caspase-8 in porcine kidney cells[1]
  • to study its effects on porcine parvovirus (PPV)-induced caspase-3 activity in steroidogenic luteal cells[2]
  • to study its effects on retinal ganglion and astroglia in rat eyes[3]
Biochem/physiol Actions
Z-Ile-Glu(O-ME)-Thr-Asp(O-Me) fluoromethyl ketone (Z-IETD-FMK) is an irreversible and cell-permeable caspase-8 inhibitor.[4]
Features and Benefits
This compound is featured on the Caspases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C1480C2105B2682
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥90% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
methanol: 10 mg/mL, DMSO: 20 mM, clear, colorless to light yellow
solubility
DMSO or DMF: 20 mM
solubility
-
solubility
DMF: soluble
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)