Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11ClN5O6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥85%
Form:
powder
assay
≥85%
form
powder
solubility
aqueous base: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(C3OC4COP(O)(=O)OC4C3O)c(Cl)nc12
InChI
1S/C10H11ClN5O6P/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-5(17)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6/h2-3,5-6,9,17H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,14)
InChI key
CLLFEJLEDNXZNR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Membrane-permeable cAMP analog; resistant to hydrolysis by phosphodiesterases.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥85% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.5% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility aqueous base: soluble | solubility H2O: >10 mg/mL | solubility H2O: 10 mg/mL, clear, colorless (pH of aqueous solution is approx. 3.0. The sodium salt (A6885) is about 20× more soluble.) | solubility H2O: 25 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?