Przejdź do
A9501
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate
≥98.5% (HPLC), powder, PKA activator
Synonim(y):
3′,5′-Cyclic AMP, Adenosine 3′,5′-cyclophosphate, cAMP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4840,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
14 260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12N5O6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.21
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160414
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-492-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
52645
Assay:
≥98.5% (HPLC)
Form:
powder
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate, ≥98.5% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
260 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless (pH of aqueous solution is approx. 3.0. The sodium salt (A6885) is about 20× more soluble.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O
InChI
1S/C10H12N5O6P/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7-4(20-10)1-19-22(17,18)21-7/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,17,18)(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
IVOMOUWHDPKRLL-KQYNXXCUSA-N
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
Application
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate has been used:
  • as cell culture medium supplement in embryonic spinal neurons
  • as a component of ringer solution for perfusion studies[1]
  • to induce neuroendocrine differentiation in human lung cancer cell lines
Biochem/physiol Actions
Naturally-occurring activator of cyclic-AMP-dependent protein kinase (PKA). The cAMP/PKA signaling pathway inhibits cell proliferation, induces differentiation and leads to apoptosis.
Naturally-occurring activator of cyclic-AMP-dependent protein kinase (PKA). cAMP is an important second messenger that is linked in many systems to neurotransmitter- or hormone-induced receptor stimulation. The cAMP/PKA signaling pathway has been shown to inhibit cell proliferation, induce differentiation and lead to apoptosis.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox and Cyclic Nucleotide research. Discover more featured ADME Tox and Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A6885G6129SML1229
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless (pH of aqueous solution is approx. 3.0. The sodium salt (A6885) is about 20× more soluble.)
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
color
white
color
white
color
white
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)