Przejdź do
C9630
Cytidine 2′:3′-cyclic monophosphate monosodium salt
≥95% (HPLC), synthetic, powder
Synonim(y):
2′,3′-cCMP, 2′,3′-Cyclic CMP monosodium salt, Cyclic cytidylic acid, Cytidine 2′,3′-cyclophosphate sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11N3NaO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.16
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
239-813-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4086446
Assay:
≥95% (HPLC)
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cytidine 2′:3′-cyclic monophosphate monosodium salt, ≥95% (HPLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H]3OP([O-])(=O)O[C@@H]23
InChI
1S/C9H12N3O7P.Na/c10-5-1-2-12(9(14)11-5)8-7-6(4(3-13)17-8)18-20(15,16)19-7;/h1-2,4,6-8,13H,3H2,(H,15,16)(H2,10,11,14);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,8-;/m1./s1
InChI key
SQOIXCJUYWSZDW-IAIGYFSYSA-M
Application
Cytidine 2′,3′-cyclic monophosphate (2′,3′-CyclicCMP) (2′,3′-cCMP) is used as a model substrate for kinetic analysis of various ribonucleases, especially ribonuclease A.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A9376G6129SML1229
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥93%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)