Przejdź do
C0918
Fluorimeter cuvettes
Polystyrene, without stopper
Synonim(y):
cuvette, plastic cuvette, plastic cuvettes
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
162,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
162,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
parameter
340-750 nm spectral range
technique(s)
photometry: suitable
L × W × H
12.7 mm × 12.7 mm × 44.7 mm
pathlength
10 mm
volume
≥3 mL
detection method
fluorometric
General description
See transmission curve labelled D
These cuvettes have four optically clear sides.
Note: polystyrene and polymethacrylate cuvettes are incompatible with some organic solvents.
Application
Fluorimeter cuvette may be used :
  • to perform a fluorimetric assay of the hepatic microsomal O-dealkylation reaction, using ethoxyresorufin (7-ethoxyphenoxazone) as a model substrate for the assay.[1]
  • in the cationic liposome-mediated gene transfer method, done in order to deduce the role of helper lipids.[2]
  • in the fluorescence experiment modified in the Silber-Porter method, for estimation of corticosterone in rat plasma.[3]
  • in fluorimeteric assay for membrane potential to determine membrane depolarization in study done to elucidate the role of membrane potential in the mechanism of action of daptomycin.[4]
Other Notes
Not compatible with some organic solvents.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C0793C5291C5416
L × W × H
12.7 mm × 12.7 mm × 44.7 mm
L × W × H
0.5 in. × 0.5 in. × 1.75 in.
L × W × H
-
L × W × H
-
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
pathlength
10 mm
pathlength
-
pathlength
10 mm
pathlength
10 mm
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
photometric
detection method
photometric
parameter
340-750 nm spectral range
parameter
-
parameter
340-800 nm spectral range
parameter
340-800 nm spectral range
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorimeter cuvettes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)