Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 203,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
203,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polystyrene
Quality Segment
parameter
340-800 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
chamber volume
≥1 mL
pathlength
10 mm
detection method
photometric
General description
Packaged in matched sets of 100 in styrofoam boxes to assure cuvettes are dust- and scratch-free.
Note: These cuvettes are incompatible with some organic solvents.
Note: These cuvettes are incompatible with some organic solvents.
See transmission curve labelled D
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material polystyrene | material polystyrene | material - | material polystyrene |
| pathlength 10 mm | pathlength 10 mm | pathlength - | pathlength 10 mm |
| parameter 340-800 nm spectral range | parameter 340-800 nm spectral range | parameter - | parameter 340-800 nm spectral range |
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable |
| detection method photometric | detection method photometric | detection method fluorometric | detection method photometric |
| chamber volume ≥1 mL | chamber volume ≥2.5 mL | chamber volume - | chamber volume ≥3 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spectrophotometer cuvettes, polystyrene
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?