Przejdź do
C5291
Spectrophotometer cuvettes, polystyrene
Without stopper
Synonim(y):
cuvette, spectrophotometer cuvette, spectrophotometry uv
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
214,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene
parameter
340-800 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
chamber volume
≥2.5 mL
pathlength
10 mm
detection method
photometric
General description
Packaged in matched sets of 100 in styrofoam boxes to assure cuvettes are dust- and scratch-free.
Note: These cuvettes are incompatible with some organic solvents.
See transmission curve labelled D
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C5416C5677C0793
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
-
detection method
photometric
detection method
photometric
detection method
photometric
detection method
fluorometric
parameter
340-800 nm spectral range
parameter
340-800 nm spectral range
parameter
340-800 nm spectral range
parameter
-
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
pathlength
10 mm
pathlength
10 mm
pathlength
10 mm
pathlength
-
chamber volume
≥2.5 mL
chamber volume
≥1 mL
chamber volume
≥3 mL
chamber volume
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Which product image corresponds to Product C5291? The product image shows two kinds of cuvettes, one that is standard and another that has limited volume.
    1 answer
    1. 1. Products C5291-100EA and C5677-100EA are standard cuvettes with a volume capacity of ≥2.5 mL. C5291-100EA has no stopper while C5677-100EA has a stopper.
      2. C5416-100EA is the product with the limited volume capacity of ≥1 mL. This is a semi-micro cuvette.