Przejdź do
C0636
Ethylhexadecyldimethylammonium bromide
≥98% (non-aqueous titration)
Synonim(y):
Cetyldimethylethylammonium bromide, Dimethylethylhexadecylammonium bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
541,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)15N+(CH3)2CH2CH3]Br-
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.47
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-672-8
Beilstein/REAXYS Number:
3729134
MDL number:
541,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
cationic
Quality Level
assay
≥98% (non-aqueous titration)
form
powder
mol wt
378.47 g/mol
composition
C16, ~85% (balance stearyl (C18) homolog)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC
InChI
1S/C20H44N.BrH/c1-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(3,4)6-2;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
VUFOSBDICLTFMS-UHFFFAOYSA-M
General description
Ethylhexadecyldimethylammonium bromide is a surfactant. [1]
Application
Ethylhexadecyldimethylammonium bromide has been used in a study to assess variables affecting the foam separation of Escherichia coli. [1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B57768.1842487580
assay
≥98% (non-aqueous titration)
assay
≥96.5% (TLC)
assay
20.4%
assay
≥99.0% (AT)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
description
cationic
description
cationic
description
-
description
-
mol wt
378.47 g/mol
mol wt
384.44 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H W Bretz et al.
Applied microbiology, 14(5), 778-783 (1966-09-01)
The removal of washed and standardized Escherichia coli from distilled-water suspension by foam separation with nitrogen gas and 30 mug/ml of ethylhexadecyldimethylammonium bromide surfactant was increased by increasing the gas rate from 4.3 to 9.3 liters per min and by
Mary Xylaki et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(11), 15123-15145 (2020-09-16)
Parkinson's disease is biochemically characterized by the deposition of aberrant aggregated α-synuclein in the affected neurons. The aggregation properties of α-synuclein greatly depend on its affinity to bind cellular membranes via a dynamic interaction with specific lipid moieties. In particular
Mounesha N Garaga et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(33), 21664-21682 (2015-08-01)
Boron heteroatom distributions are shown to be significantly different in two closely related layered borosilicates synthesized with subtly different alkylammonium surfactant species. The complicated order and disorder near framework boron sites in both borosilicates were characterized at the molecular level
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C0636-100G04061833450963
C0636-500G04061833450987