Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 289,00 zł 216,75 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 21 440,00 zł 16 080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
216,75 zł
Cena katalogowa289,00 złZaoszczędź 25%Quality Level
assay
20.4%
form
solid
potency
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
core: ammonium
mp
178-186 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Br-].[N+](CCCCCCCCCCCCCCCC)(CC)(C)C
InChI
1S/C20H44N.BrH/c1-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(3,4)6-2;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
VUFOSBDICLTFMS-UHFFFAOYSA-M
Application
- Heavy metal removal from industrial effluents: Ethylhexadecyldimethylammonium bromide is utilized as an ionic solid impregnated in chitosan for the effective removal of heavy metals like Cd(II) and Hg(II) from industrial effluents. This application underscores its potential in environmental cleanup and wastewater treatment technologies (Shekhawat et al., 2017).
Analysis Note
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 20.4% | assay - | assay - | assay ≥98% (non-aqueous titration) |
| form solid | form crystals | form crystals | form powder |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 178-186 °C | mp 394 °C | mp 498 °C | mp - |
| reaction suitability core: ammonium | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8184240100 | 04022536435640 |
| 8184249025 | 04022536565651 |