Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 599,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
599,00 zł
Nazwa produktu
Tetrakis(decyl)ammonium bromide, ≥99.0% (AT)
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
powder
reaction suitability
core: ammonium
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H84N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41(38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-40H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
AHNISXOXSNAHBZ-UHFFFAOYSA-M
General description
Tetrakis(decyl)ammonium bromide is a quaternary ammonium/phosphonium salt used as an ion-pair agent, and for the modification of bentonite.
Application
- Platinum salts from aqueous to organic phase during the synthesis of platinum nanocrystals.
- Gold ions from an aqueous to an organic phase during the synthesis of gold nanoparticles.
- The alkylation of (E)‐pyridine aldoximes and (E)‐ketoximes with dihalohydrins.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (AT) | description suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (AT) | description ≥98% | description BioXtra, ~99% |
| reaction suitability core: ammonium | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| assay ≥99.0% (AT) | assay ≥99.0% (AT) | assay ≥98% | assay ~99% |
| form powder | form powder | form powder | form crystals |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrakis(decyl)ammonium bromide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?