Przejdź do
SML0616
nTZDpa
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-Chloro-1-[(4-chlorophenyl)methyl]-3-(phenylthio)-1H-indole-2-carboxylic acid
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H15Cl2NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
428.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt SML0616, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(c4ccccc4)c1c2c([n](c1C(=O)O)Cc3ccc(cc3)Cl)ccc(c2)Cl
InChI
1S/C22H15Cl2NO2S/c23-15-8-6-14(7-9-15)13-25-19-11-10-16(24)12-18(19)21(20(25)22(26)27)28-17-4-2-1-3-5-17/h1-12H,13H2,(H,26,27)
InChI key
VUPOTURDKDMIGQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
nTZDpa is a non-thiazolidinedione PPARγ partial agonist and selective PPARγ modulator (SPPARγM).
nTZDpa is a non-thiazolidinedione PPARγ partial agonist and selective PPARγ modulator (SPPARγM). nTZDpa binds to PPARγ with high affinity, but partially activates the receptor in cell-based assays. nTZDpa reduces insulin resistance and hyperglycemia in obese diabetic rodents equal to TZD full agonists, but without increasing cardiac weight and adiposity.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) and Nuclear Receptors (PPARs) pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1463SML1976SML1508
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
pink to light red
color
, light orange to dark red
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)