Przejdź do
C0128
α-Chloralose
Synonim(y):
1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)-α-D-glucofuranose, Anhydro-D-glucochloral, Chloralose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
220,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
496,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1810,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3060,00 zł
2295,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11Cl3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.53
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-016-7
Beilstein/REAXYS Number:
85418
MDL number:
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
impurities
≤20% β-anomer
color
white to off-white
solubility
ethanol: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow (or yellow-brown)
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C8H11Cl3O6/c9-8(10,11)7-16-5-3(14)4(2(13)1-12)15-6(5)17-7/h2-7,12-14H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6-,7-/m1/s1
InChI key
OJYGBLRPYBAHRT-IPQSZEQASA-N
Application
α-Chloralose has been used as anesthetic in surgical preparations.
Biochem/physiol Actions
α-Chloralose is used as an immobilizing agent. It is mostly used in studies, which involves autonomic reflexes. α-Chloralose is a sedative hypnotic. It has high significance as anesthetic for laboratory animals.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N13774537363620
Chloralose PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45373
Chloralose
solubility
ethanol: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow (or yellow-brown)
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to greenish-yellow
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder or crystals
form
-
form
powder
color
white to off-white
color
-
color
-
color
colorless to white
impurities
≤20% β-anomer
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Chloralose
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C0128-100G04061833450208
C0128-500G04061832388939
C0128-1KG04061826058961
C0128-25G04061832388922
Questions
  1. I need to make a 10 mg/ml solution with alpha-chloralose for IV injection in experimental rats. Can I talk to someone for guidance on preparation and storage?
    1 answer
    1. This product is tested for solubility at 10mg/mL in ethanol. This solvent would not be the preferred solvent for use in animal models. This compound is not tested for in vivo use, but is a commonly utilized drug in animal studies. The following reference may be useful for this application:
      A simple method, using 2-hydroxypropyl-?-cyclodextrin, of administering ?-chloralose at room temperature
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165027097001106?via%3Dihub
      Preparation of Water-Soluble Compounds by Covalent Attachment of Solubilizing Moieties
      https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780124172050000304
      (2-Hydroxypropyl)-?-cyclodextrin products
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/substance/12345128446355
      Cyclodextrin overview
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/cyclodextrins