Przejdź do
63620
D-(+)-Melezitose monohydrate
suitable for microbiology, ≥99.0%
Synonim(y):
Melezitose monohydrate, D-(+)-Melicitose monohydrate, α-D-(+)-Melicitose monohydrate, D-(+)-alpha-Melicitose monohydrate, D-(+)-3-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose monohydrate, O-α-D-Glucopyranosyl-(1→3)-β-D-fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
398,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H32O16 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
522.45
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-894-9
Beilstein/REAXYS Number:
99539
MDL number:
398,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99.0% (HPLC), ≥99.0%
form
powder
optical activity
[α]20/D +88±2°, c = 4% in H2O
packaging
pkg of 10 g, pkg of 50 g
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Air sensitive.)
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
color
colorless to white
mp
154-160 °C (dec.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤500 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
microbiology
SMILES string
O.OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]2(CO)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.H2O/c19-1-5-8(23)11(26)13(28)16(30-5)32-15-10(25)7(3-21)33-18(15,4-22)34-17-14(29)12(27)9(24)6(2-20)31-17;/h5-17,19-29H,1-4H2;1H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18+;/m1./s1
InChI key
CFXAVQUXSYFPDE-ZDVKUAOASA-N
General description
D-(+)-Melezitose monohydrate is a crystalline form of the trisaccharide compound known as melezitose. Melezitose is composed of three glucose molecules linked together in a specific arrangement. It is commonly found in certain plants, such as cotton and buckwheat, as well as in the honeydew produced by some insect species. This compound can be used in various applications, including as a reference standard in analytical chemistry or as a component in research and development studies. It is also used in biochemical studies for investigating the metabolism and enzymatic activities related to sugars and carbohydrates.
Application
D-(+)-Melezitose monohydrate finds applications in various fields, including analytical chemistry, research and development, biochemical studies, and food industry. D-(+)-Melezitose can be used to identify clinical isolates of indole-positive and indole-negative Klebsiella spp.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
44420190210S4001
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
mp
154-160 °C (dec.)
mp
-
mp
-
mp
110 °C ((230 °F))
color
colorless to white
color
white
color
-
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
63620-50G-F04061832722573
63620-10G-F04061832722566