Przejdź do
45373
Chloralose
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
α-Chloralose, 1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)-α-D-glucofuranose, Anhydro-D-glucochloral, Chloralose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
157,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11Cl3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.53
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-016-7
Beilstein/REAXYS Number:
85418
MDL number:
157,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C8H11Cl3O6/c9-8(10,11)7-16-5-3(14)4(2(13)1-12)15-6(5)17-7/h2-7,12-14H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6-,7-/m1/s1
InChI key
OJYGBLRPYBAHRT-IPQSZEQASA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
mixture of isomers of ≥85% α-chloralose; ≤15% β-chloralose
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1344PHR1769M4879
Chloralose PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45373
Chloralose
Isomalt Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1769
Isomalt
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Congwu Du et al.
The European journal of neuroscience, 30(8), 1565-1575 (2009-10-14)
Most studies of the effect of cocaine on brain activity in laboratory animals are preformed under anesthesia, which could potentially affect the physiological responses to cocaine. Here we assessed the effects of two commonly used anesthetics [alpha-chloralose (alpha-CHLOR) and isofluorane
T Tsurugizawa et al.
Neuroscience, 165(1), 244-251 (2009-10-13)
It is important to investigate the effect of anesthesia on blood oxygenation level-dependent (BOLD) signals in an animal model. Many researchers have investigated the BOLD response to visual, sensory, and chemical stimuli in anesthetized rats. There are no reports, however
Kathleen A Williams et al.
Magnetic resonance imaging, 28(7), 995-1003 (2010-05-12)
Functional connectivity measures based upon low-frequency blood-oxygenation-level-dependent functional magnetic resonance imaging (BOLD fMRI) signal fluctuations have become a widely used tool for investigating spontaneous brain activity in humans. Still unknown, however, is the precise relationship between neural activity, the hemodynamic
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
45373-250MG04061834390725