Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 6 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 192,00 zł |
Informacje o tej pozycji
192,00 zł
material
polypropylene cap, round bottle, translucent
joint
Joints threaded neck (63)
agency
suitable for EPA OTM-45
feature
with cap
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 2104-0032
bottle diam. × H
91 mm × 199 mm
capacity
1,000 mL
application(s)
PFAS testing
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Nalgene® 2104-0032 | manufacturer/tradename Nalgene® 2104-0016 | manufacturer/tradename Nalgene® 2104-0008 | manufacturer/tradename Nalgene® 2104-0004 |
| material polypropylene cap, round bottle, translucent high-density polyethylene bottle, polypropylene screw closure | material polypropylene cap, polypropylene screw closure, round bottle, translucent , translucent high-density polyethylene bottle | material polypropylene cap, polypropylene screw closure, round bottle, translucent , translucent high-density polyethylene bottle | material polypropylene cap, polypropylene screw closure, round bottle, translucent , translucent high-density polyethylene bottle |
| feature with cap | feature with cap | feature with cap | feature with cap |
| capacity 1,000 mL | capacity 500 mL | capacity 250 mL | capacity 125 mL |
| joint Joints threaded neck (63) | joint Joints threaded neck (53) | joint Joints threaded neck (43) | joint Joints threaded neck (38) |
| packaging pack of 6 ea | packaging pack of 12 ea | packaging pack of 12 ea | packaging pack of 12 ea |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| B9407-6EA | 04061832614021 |