Przejdź do
B9282
Nalgene® wide mouth Lab Quality HDPE bottle
capacity 500 mL, translucent, with cap, pack of 12 ea
Synonim(y):
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles, Nalgene 2104-0016, laboratory container, vessel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
12 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
294,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
294,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene cap, round bottle, translucent
joint
Joints threaded neck (53)
agency
suitable for EPA OTM-45
feature
with cap
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 2104-0016
bottle diam. × H
73 mm × 168 mm
capacity
500 mL
application(s)
PFAS testing
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B9032B9157B9407
material
polypropylene cap, translucent , round bottle
material
polypropylene cap, round bottle, translucent
material
polypropylene cap, round bottle, translucent
material
polypropylene cap, round bottle, translucent
manufacturer/tradename
Nalgene® 2104-0016
manufacturer/tradename
Nalgene® 2104-0004
manufacturer/tradename
Nalgene® 2104-0008
manufacturer/tradename
Nalgene® 2104-0032
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
capacity
500 mL
capacity
125 mL
capacity
250 mL
capacity
1,000 mL
joint
Joints threaded neck (53)
joint
Joints threaded neck (38)
joint
Joints threaded neck (43)
joint
Joints threaded neck (63)
bottle diam. × H
73 mm × 168 mm
bottle diam. × H
50 mm × 99 mm
bottle diam. × H
61 mm × 131 mm
bottle diam. × H
91 mm × 199 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)