Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
12 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 182,00 zł |
Informacje o tej pozycji
182,00 zł
material
polypropylene cap, round bottle, translucent
joint
Joints threaded neck (43)
agency
suitable for EPA OTM-45
feature
with cap
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 2104-0008
bottle diam. × H
61 mm × 131 mm
capacity
250 mL
application(s)
PFAS testing
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| feature with cap | feature with cap | feature with cap | feature with cap |
| material polypropylene cap, translucent , round bottle | material polypropylene cap, round bottle, translucent | material polypropylene cap, round bottle, translucent | material polypropylene cap, round bottle, translucent |
| manufacturer/tradename Nalgene® 2104-0008 | manufacturer/tradename Nalgene® 2104-0004 | manufacturer/tradename Nalgene® 2104-0016 | manufacturer/tradename Nalgene® 2104-0001 |
| capacity 250 mL | capacity 125 mL | capacity 500 mL | capacity 30 mL |
| joint Joints threaded neck (43) | joint Joints threaded neck (38) | joint Joints threaded neck (53) | joint Joints threaded neck (28) |
| bottle diam. × H 61 mm × 131 mm | bottle diam. × H 50 mm × 99 mm | bottle diam. × H 73 mm × 168 mm | bottle diam. × H 34 mm × 63 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® wide mouth Lab Quality HDPE bottle
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?