Przejdź do
B6292
GF 109203X hydrochloride
≥95%
Synonim(y):
3-[1-(Dimethylaminopropyl)indol-3-yl]-4-(indol-3-yl)maleimide hydrochloride, Bisindolylmaleimide I hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
286,00 zł
243,10 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
772,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H24N4O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
448.94
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
solid
Quality level:
243,10 zł
Cena katalogowa286,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥95%
form
solid
solubility
methanol: 10 mg/mL, clear, orange to red
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(C)CCCn1cc(C2=C(C(=O)NC2=O)c3c[nH]c4ccccc34)c5ccccc15
InChI
1S/C25H24N4O2.ClH/c1-28(2)12-7-13-29-15-19(17-9-4-6-11-21(17)29)23-22(24(30)27-25(23)31)18-14-26-20-10-5-3-8-16(18)20;/h3-6,8-11,14-15,26H,7,12-13H2,1-2H3,(H,27,30,31);1H
InChI key
XRAMWNCMYJHGGH-UHFFFAOYSA-N
General description
GF 109203X prevents collagen-triggered adenosine and three phosphate (ATP) secretion. It also inhibits collagen and α-thrombin-induced platelet aggregation. It functions as an inhibitor of glycogen synthase kinase-3 (GSK-3). GF 109203X also functions as an anti-inflammatory agent.
Application
GF 109203X hydrochloride has been used to inhibit protein kinase C in human neuroblastoma-derived kelly cells.
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of protein kinase C; potent inhibitor of GSK-3.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G2911361555203291
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
assay
≥95%
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
methanol: 10 mg/mL, clear, orange to red
solubility
DMSO: soluble (~1 mg/ml)
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
water: 10 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anti-inflammatory properties of the protein kinase C inhibitor, 3-[1-[3-(dimethylamino) propyl]-1H-indol-3-yl]-4 (1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2, 5-dione monohydrochloride (GF109203X) in the PMA-mouse ear edema model
Kuchera S, et al.
Agents and Actions, 39(1), C169-C173 (1993)
The bisindolylmaleimide GF 109203X is a potent and selective inhibitor of protein kinase C
Toullec D1, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 266(24), 15771-15781 (1991)
Phorbol-ester mediated suppression of hASH1 synthesis: multiple ways to keep the level down
Benko E, et al.
Frontiers in Molecular Neuroscience, 4(1), 1-1 (2011)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
B6292-1MG04061833434574
B6292-250UG04061833434581