Przejdź do
G2911
Bisindolylmaleimide I
synthetic, ≥90% (HPLC)
Synonim(y):
3-(N-[Dimethylamino]propyl-3-indolyl)-4-(3-indolyl)maleimide, 3-[1-[3-(Dimethylamino)propyl]1H-indol-3-yl]-4-(1Hindol-3-yl)1H-pyrrole-2,5dione, Bisindolylmaleimide I
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4350,00 zł
3697,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H24N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.48
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
3697,50 zł
Cena katalogowa4350,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
GF 109203X, synthetic, ≥90% (HPLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
solubility
DMSO: soluble (~1 mg/ml)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)CCCn1cc(C2=C(C(=O)NC2=O)c3c[nH]c4ccccc34)c5ccccc15
InChI
1S/C25H24N4O2/c1-28(2)12-7-13-29-15-19(17-9-4-6-11-21(17)29)23-22(24(30)27-25(23)31)18-14-26-20-10-5-3-8-16(18)20/h3-6,8-11,14-15,26H,7,12-13H2,1-2H3,(H,27,30,31)
InChI key
QMGUOJYZJKLOLH-UHFFFAOYSA-N
Application
GF 109203X has been used as a protein kinase C inhibitor in HUVECs (human umbilical vein endothelial cells), angiotensinogen gene knockout (AGT KO) mice, and in granulosa cell cultures of female rats.
Biochem/physiol Actions
A potent and selective competitive inhibitor of protein kinase C (PKC) and of glycogen synthase kinase-3 (GSK-3). Inhibits parathyroid hormone-induced Ca2+ resorption from isolated bone tissue, Staurosporine, another protein kinase inhibitor, actually enhanced Ca2+ resorption elicited by a number of agents, but GF109203X counteracted that enhancement.
A potent and selective competitive inhibitor of protein kinase C (PKC) and of glycogen synthase kinase-3 (GSK-3). In certain cells, inhibition of PKC leads to an increase in autophagy. For PKC inhibition, typically used at a concentration of 0.1-10 μM.
Preparation Note
For PKC inhibition, typically used at a concentration of 0.1-10 μM.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203293SML0412SML0176
description
synthetic, ≥90% (HPLC)
description
InSolution, ≥95%, protein kinase C (PKC) inhibitor
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble (~1 mg/ml)
solubility
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GF 109203X
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
123-91-1
CAS No.
123-91-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)