Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3260,00 zł | |
| 4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5330,00 zł 4530,50 zł | |
| 20 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 23 450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352200
3260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
Molecular Biology
Quality Level
type
for automated DNA sequencing
form
liquid
technique(s)
DNA sequencing: suitable
storage temp.
room temp
Application
Capillary Electrophoresis Running Buffer (10x) has been used for automated sequencing by capillary electrophoresis.[1]
Features and Benefits
- Compatible with ABI Prism 3700 DNA Analyzer and Molecular Dynamics MegaBACE capillary electrophoresis instruments
- Provides consistency and high performance for every batch
- Stable at room temperature for convenient shipping, and storage
- Tested and works well with the performance-optimized polymer 6 (POP6)
- Cost-efficient - high-quality buffer at a great value
- Quality control testing of every lot ensures proper pH, conductivity, and performance for Capillary Electrophoresis Sequencing
- Plastic bottles provide easy handling
- Available in one, four and 20 L as well as custom packaging options available
Preparation Note
Product should be diluted to 1x before use. Add 1 volume of the 10X capillary electrophoresis buffer solution to 9 volumes of deionized water. Cover the top of the container and mix the 1X solution by inversion.
Other Notes
Capillary Electrophoresis Buffer is for laboratory use only. Not for drug, household, or other uses.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) DNA sequencing: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) Southern blotting: suitable |
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade Molecular Biology |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form solution | form solution |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| type for automated DNA sequencing | type - | type - | type - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Wolf-Matthias Leeder et al.
Bio-protocol, 11(5), e3935-e3935 (2021-04-03)
Gene expression within the mitochondria of African trypanosomes and other protozoan organisms relies on a nucleotide-specific RNA-editing reaction. In the process exclusively uridine (U)-nucleotides are site-specifically inserted into and deleted from sequence-deficient primary transcripts to convert them into translatable mRNAs.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| B4930-20L | 04061838445278 |
| B4930-1L | 04061833433546 |
| B4930-4L | 04061838445285 |