Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 293,00 zł |
10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
293,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
Mode of use Voltage of 150 V is recommended for small electrophoresis chambers while a mid to large apparatus may be run at 200-250 V. User should test their chamber to determine optimum voltage.
form
solution
concentration
10 ×
impurities
DNase, RNase and nickase, none detected
pH
8.0-8.5 (20-25 °C)
storage temp.
room temp
General description
Application
- Use as running buffer for nucleic acid electrophoresis, which may be part of Northern and Southern blot hybridization procedures
- Use with TBA and TAE gels
- Preparation of agarose gels
Features and Benefits
- Faster run times
- Sharper bands
- Easy to dilute and use
- Flexible use with a variety of gel types
Packaging
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade Molecular Biology |
| concentration 10 × | concentration - | concentration - | concentration - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solution | form solution | form liquid | form solution |
| pH 8.0-8.5 (20-25 °C) | pH - | pH - | pH 8.6-9.0 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1303-96-4 + 10043-35-3
1303-96-4 + 10043-35-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?