Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 289,00 zł | |
| 6 x 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
289,00 zł
Application
Features and Benefits
- Traceable to standard reference materials from NIST
- A ready-to-use solution available in different packaging to offer ease-of-use
Packaging
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
| pH 10.00±0.01 (25 °C) | pH 4.00±0.01 (25 °C) | pH 7.00±0.01 (25 °C) |
| color color-coded blue | color color-coded red | color color-coded yellow |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Buffer, reference standard
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Enzymatic Assay of Carbonic Anhydrase for Wilbur-Anderson Units (EC 4.2.1.1)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| B4895-500ML | 04061833433539 |
| B4895-1GA | 04061837901515 |
| B4895-6X500ML | 04061837901539 |