Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 292,00 zł |
1 gal | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł |
6 x 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
292,00 zł
Application
Features and Benefits
- Traceable to NIST standard reference materials
- A ready-to-use solution available in various packaging to provide ease-of-use
Packaging
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
| color color-coded red | color color-coded blue | color color-coded yellow |
| pH 4.00±0.01 (25 °C) | pH 10.00±0.01 (25 °C) | pH 7.00±0.01 (25 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Buffer, reference standard
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?