Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 292,00 zł |
1 gal | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1320,00 zł 990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
292,00 zł
Packaging
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| pH 7.00±0.01 (25 °C) | pH 10.00±0.01 (25 °C) | pH 4.00±0.01 (25 °C) | pH - |
| color color-coded yellow | color color-coded blue | color color-coded red | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Buffer, reference standard
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?